Learn More
BRAND™ Ersatz-Dosierkanüle für Flaschenaufsatzdispenser
Artikelnummer. 10665581 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0.5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser
25, 50, 100 ml Feine Spitze Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser
5, 10 ml Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser
5, 10 ml Dispensette™ organischer Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdispenser Seripettor™
Länge (metrisch):
90 mm
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Farbe:
Gelb
Rot
Artikelnummer. 10665581
Marke: BRAND™ 707915
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzisionsgeformt aus hochreinem, DiHEMDA- und oleamidfreiem, nativem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 1 bis 10 ml eignen sich optimal für die Arbeit mit der Mikroliterpipette Transferpette™ S 10 ml. Kompatibel mit Eppendorf™ Systemen.
  • Zum seriellen Dispensieren wie Szintillationscocktails, die flexible Dosierkanüle ist mit allen wichtigen Sicherheitsinnovationen ausgestattet
  • PTFE-Material
  • Dünne Spitze
Bestellinformation
Nicht geeignet für den Einsatz mit der Dispensette HF oder Dosierhilfen anderer Hersteller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ablassschlauch
Autoklavierbar Autoclavable
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Serielles Dispensieren wie Szintillationscocktails, die flexible Dosierkanüle ist mit allen wichtigen Sicherheitsinnovationen ausgestattet
Zur Verwendung mit (Geräte) 0.5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser
Enthält Integriertes Ventil
Form Feine Spitze
Länge (angloamerikanisch) 3,54 in.
Länge (metrisch) 90 mm