Description
- Die Hydrogeltechnologie optimiert die Oberflächeneigenschaften, um Wechselwirkungen von Zellen oder Proteinen mit dem Polystyrolkunststoff zu unterdrücken.
- Polystyrol-Ausführung
- Steril
- 96 Wells
- Flacher oder runder Boden
- Schwarz, Weiß oder Transparent
- Mit Deckel
Specifications
Specifications
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Anzahl pro Packung | 5 |