Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Tropfflaschen aus Polyethylen niederer Dichte (LDPE)
Artikelnummer. 15283009
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 ml
Gewindegröße (metrisch):
Gehäuse GL25
Gehäuse GL32
Packungsgröße:
12 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Gewindegröße (metrisch) Packungsgröße
15283009 500 mL Gehäuse GL25 12 Stück
15293009 1000 ml Gehäuse GL32 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15283009 Lieferant BRANDTECH™ VITLAB™ Lieferanten-Nr. 95087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.35 €
    68.40 € / 12 Stück
    Sparen 10.95 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VITLAB Tropfflaschen bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte.
  • Schraubverschlüsse aus Polyethylen hoher Dichte.
  • Schneiden Sie das Oberteil zu, um die Öffnungsgröße anzupassen
  • Aufsteckbare Kappe für sicheren Inhalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16,9 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Durchsichtig
Material LDPE
Menge 12/Pk.
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) Gehäuse GL25
Closure Included Ja
Drop Size Fein
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 228 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,9 in.
Höhe (angloamerikanisch) 9,0 in.
Verschlussmaterial PE-HD
Verschlussgröße GL 25
Durchmesser (metrisch) 74 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Plastik-Tropfflasche