Learn More
BRAND™ Zubehör für PLT™ (Pipetten-Dichtheitsprüfung) Einheiten
Artikelnummer. 11683239 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Adapter für Mehrkanalpipetten
Einkanaliger Pipettenadapter
Ersatzfilter
Universalnetzteil
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Testen mit Tipps
Testen mit oder ohne Tipps
Testen ohne Tipps
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
11683239 Adapter für Mehrkanalpipetten Testen mit oder ohne Tipps 1 Stück
11648419 Ersatzfilter - 10 Stück
11693239 Einkanaliger Pipettenadapter Testen mit Tipps 1 Stück
11673239 Einkanaliger Pipettenadapter Testen ohne Tipps 1 Stück
11633239 Universalnetzteil - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11683239 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 703977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 €
    133.69 € / 1 Stück
    Sparen 9.31 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit BRAND™ PLT™ Einheit. Dieses Zubehör dient der Verbesserung der Prozesssicherheit bei der Erkennung selbst kleinster Leckagen in Ihrer Luftverdrängungspipette.
Verfügbares Zubehör:
  • Teilenummer 703978: Polyethylenfilter und Kappe für Pipettenadapter, enthält zehn Filter und eine Kappe.
  • Teilenummer 703977: Vierkanal-Pipettenadapter, zum Testen mit und ohne Spitzen, inklusive vier Stopfen.
  • Teilenummer 703975: Einkanal-Pipettenadapter zum Testen mit Spitzen, inklusive eines Stopfens.
  • Teilenummer 703976: Einkanal-Pipettenadapter zum Testen ohne Spitzen, inklusive eines Stopfens.
  • Teilenummer 703979: Universal AC Adapter, 100-240V, 50/60Hz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen Alle Mehrkanalspitzen
Beschreibung Adapter für Mehrkanalpipetten, mit vier Stöpseln
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Multikanal-Pipetten/PLT Einheit
Material Silikon
Anzahl Kanäle 4
Sterilität Unsteril
Typ Adapter für Mehrkanalpipetten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Testen mit oder ohne Tipps
Zur Verwendung mit (Geräte) PLT Pipetten-Lecktestgerät
Enthält 4 Stecker