Learn More
BRAND™ PLT™ Zubehör für Pipettendichtungsprüfgerät
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Typ:
Adapter für Mehrkanalpipetten
Einkanaliger Pipettenadapter
Ersatzfilter aus Polyethylen
Universalnetzteil: 100-240 V, 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Testing with or without Tips
Tests mit Spitzen
Tests ohne Spitzen
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit BRAND™ PLT™ Pipettendichtheitsprüfgerät. Verfügbares Zubehör:
- Mehrkanalpipettenadapter enthält vier Stöpsel
- Ersatzfilter aus Polyethylen
- Einkanaliger Pipettenadapter für Tests mit Prüfspitzen, mit Stöpsel
- Einkanaliger Pipettenadapter für Tests ohne Testspitzen, mit Stöpsel
- Stromversorgung 100 - 240 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible Spitzen | Alle Mehrkanalspitzen |
| Beschreibung | Adapter für Mehrkanalpipetten, mit vier Stöpseln |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Multikanal-Pipetten/PLT Einheit |
| Material | Silicone |
| Anzahl Kanäle | 4 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |