Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Pulvertrichter aus PP
Artikelnummer. p-4380301
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
28 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
150 mm
Höhe (metrisch):
138 mm
Länge (metrisch) Stiel:
22 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Stiel Oberer Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Stiel unitSize
10007251 28 mm 150 mm 138 mm 22 mm 5 Stück
1 options
Artikelnummer. 10007251
Marke: BRANDTECH™ VITLAB™ 71194
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich in verschiedenen Größen und Schaftdurchmessern, passend für Ihre Anwendung.
  • Polypropylen
  • Mit Volumenmarkierungen
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 150 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 28 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 138 mm
Länge (metrisch) Stiel 22 mm
Produkttyp Funnel