Beschreibung
Stabile Gestelle aus Polypropylen enthalten zur einfachen Probenidentifikation alphanumerische Positionen.
- Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern.
- Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 bis 90°C.
- Lieferung in drei Teilen für einfache und dauerhafte Montage.
- Große Abstände zwischen den Positionen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (25 mm) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 32 |
| Form | Rectangular |
| Stapelbar | Yes, When Empty |
| Sterilität | Non-sterile |
| Abmessungen (L x B x H) | 265 x 126 x 88mm |
| Länge (metrisch) | 265 mm |
| Mehr anzeigen |