Beschreibung
Stabile Gestelle aus Polypropylen enthalten zur einfachen Probenidentifikation alphanumerische Positionen.
- Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern.
- Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 bis 90°C.
- Lieferung in drei Teilen für einfache und dauerhafte Montage.
- Große Abstände zwischen den Positionen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Gelb |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (16 mm) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 55 |
| Abmessungen (L x B x H) | 265 x 126 x 75 mm |
| Länge (metrisch) | 265 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,43 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 4,96 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,95 in. |
| Mehr anzeigen |