Learn More
BRAND™ Teströhrchen-Gestelle aus Polypropylen
Product Code. 10603721 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (13 mm)
Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (18 mm)
Röhrchen (20 mm)
Röhrchen (25 mm)
Röhrchen (30 mm)
Unit Size:
5 Stück
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farbe Aufnahmevermögen unitSize
10603721 Weiß Röhrchen (13 mm) 5 Stück
10014070 Blau Röhrchen (13 mm) 5 Stück
11804180 Rot Röhrchen (13 mm) 5 Stück
10666511 Gelb Röhrchen (13 mm) 5 Stück
11814040 Weiß Röhrchen (18 mm) 5 Stück
10465421 Blau Röhrchen (18 mm) 5 Stück
10363701 Rot Röhrchen (18 mm) -
10654291 Gelb Röhrchen (18 mm) 5 Stück
10088190 Weiß Röhrchen (20 mm) 5 Stück
10271951 Blau Röhrchen (20 mm) -
10150591 Rot Röhrchen (20 mm) 5 Stück
10028180 Gelb Röhrchen (20 mm) 5 Stück
10175630 Weiß Röhrchen (25 mm) 5 Stück
10364081 Blau Röhrchen (25 mm) 5 Stück
10359760 Rot Röhrchen (25 mm) 5 Stück
11894170 Gelb Röhrchen (25 mm) 5 Stück
11894150 Weiß Röhrchen (30 mm) 5 Stück
11804160 Blau Röhrchen (30 mm) 5 Stück
11814160 Rot Röhrchen (30 mm) 5 Stück
11824160 Gelb Röhrchen (30 mm) 5 Stück
11889550 Weiß Röhrchen (16 mm) 5 Stück
10760631 Blau Röhrchen (16 mm) 5 Stück
10105830 Rot Röhrchen (16 mm) 5 Stück
10503651 Gelb Röhrchen (16 mm) 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Product Code. 10603721 Supplier BRAND™ Supplier No. 4340000
Add to basket
Add to basket
Hergestellt aus robustem Polypropylen. Die Reagenzglasgestelle verfügen über alphanumerische Positionen zur einfachen Probenidentifizierung. Die Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern.
Die robusten Polypropylen-Gestelle verfügen über alphanumerische Positionen zur einfachen Probenidentifizierung.
  • Die Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern.
  • Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen ab -20 °C bis 90 °C.
  • Wird in drei Teilen geliefert für eine einfache und dauerhafte Montage.
  • Große Abstände zwischen den Positionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 mm)
Material Polypropylen
Positionen 84
Form Rechteckig
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Nicht steril
Abmessungen (L x B x H) 265 x 126 x 75mm
Länge (metrisch) 265 mm
Länge (angloamerikanisch) 10,43 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,96 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,95 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 75 mm
Array 6 x 14
Breite (metrisch) 126 mm