Learn More
BRAND™ Teströhrchen-Gestelle aus Polypropylen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (13 mm)
Röhrchen (13 mm)
Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (18 mm)
Röhrchen (20 mm)
Röhrchen (20 mm)
Röhrchen (25 mm)
Röhrchen (25 mm)
Röhrchen (30 mm)
Röhrchen (30 mm)
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Stabile Gestelle aus Polypropylen enthalten zur einfachen Probenidentifikation alphanumerische Positionen.
- Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern.
- Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 bis 90°C.
- Lieferung in drei Teilen für einfache und dauerhafte Montage.
- Große Abstände zwischen den Positionen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Array | 6 x 14 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Gelb |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 mm) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 84 |
| Abmessungen (L x B x H) | 265 x 126 x 75 mm |
| Länge (metrisch) | 265 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,43 in. |
| Mehr anzeigen |