Learn More
BRAND™ Teströhrchen-Gestelle aus Polypropylen
Artikelnummer. 11814160 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (13 mm)
Röhrchen (13 mm)
Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (18 mm)
Röhrchen (20 mm)
Röhrchen (20 mm)
Röhrchen (25 mm)
Röhrchen (25 mm)
Röhrchen (30 mm)
Röhrchen (30 mm)
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Farbe Aufnahmevermögen unitSize
11814160 Rot Röhrchen (30 mm) 5 Stück
10603721 Weiß Röhrchen (13 mm) 5 Stück
10014070 Blau Röhrchen (13 mm) 5 Stück
11804180 Rot Röhrchen (13 mm) 5 Stück
10666511 Gelb Röhrchen (13 mm) 5 Stück
11814040 Weiß Röhrchen (18 mm) 5 Stück
10465421 Blau Röhrchen (18 mm) 5 Stück
10363701 Rot Röhrchen (18 mm) -
10654291 Gelb Röhrchen (18 mm) 5 Stück
10088190 Weiß Röhrchen (20 mm) 5 Stück
10271951 Blau Röhrchen (20 mm) -
10150591 Rot Röhrchen (20 mm) 5 Stück
10028180 Gelb Röhrchen (20 mm) 5 Stück
10175630 Weiß Röhrchen (25 mm) 5 Stück
10364081 Blau Röhrchen (25 mm) 5 Stück
10359760 Rot Röhrchen (25 mm) 5 Stück
11894170 Gelb Röhrchen (25 mm) 5 Stück
11894150 Weiß Röhrchen (30 mm) 5 Stück
11804160 Blau Röhrchen (30 mm) 5 Stück
11824160 Gelb Röhrchen (30 mm) 5 Stück
11889550 Weiß Röhrchen (16 mm) 5 Stück
10760631 Blau Röhrchen (16 mm) 5 Stück
10105830 Rot Röhrchen (16 mm) 5 Stück
10503651 Gelb Röhrchen (16 mm) 5 Stück
24 options
Artikelnummer. 11814160
Marke: BRAND™ 4340042
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus robustem Polypropylen. Die einzelnen Positionen in den BrandTech™ Teströhrchengestellen aus Polypropylen sind nummeriert und erleichtern so die Probenbestimmung. Die Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern. Geeignet für Temperaturen von -20 °C bis 90 °C. Dank der Lieferung in drei Bauteilen erfolgt der Zusammenbau ganz einfach und permanent.
Stabile Gestelle aus Polypropylen enthalten zur einfachen Probenidentifikation alphanumerische Positionen.
  • Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern.
  • Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 bis 90°C.
  • Lieferung in drei Teilen für einfache und dauerhafte Montage.
  • Große Abstände zwischen den Positionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Rot
Aufnahmevermögen Röhrchen (30 mm)
Material Polypropylen
Positionen 21
Form Rectangular
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Abmessungen (L x B x H) 265 x 126 x 88mm
Länge (metrisch) 265 mm
Länge (angloamerikanisch) 10,43 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,96 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,46 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 30 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Einschübe None
Höhe (metrisch) 88 mm
Array 3 x 7
Breite (metrisch) 126 mm