Learn More
VACUUBRAND™ Schnellkupplung für Vacuubrand™ BVC Flüssigkeitssaugsysteme
Artikelnummer. 12615650 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Sammelbehälter/Pumpenkupplung
VHC/Sammelbehälter-Kupplung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
12615650 Sammelbehälter/Pumpenkupplung 1 Stück
12605650 VHC/Sammelbehälter-Kupplung 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12615650
Marke: VACUUBRAND™ 20635808
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzteile und Zubehör für VACUUBRAND BVC Flüssigkeitssaugsysteme
Die BVC Flüssigkeitsabsaugsysteme liefern kompakte und leise Lösungen für die Zellkulturarbeit. Sie ermöglichen ein flexibles Dekontaminationsprotokoll beim Autoklavieren oder Desinfizieren in der Flasche.
635807
  • Schnellkupplung von VHC an Sammelgefäß
635808
  • Schnellkupplung von Sammelgefäß an Pumpe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sammelbehälter/Pumpenkupplung
Zur Verwendung mit BVC Flüssigkeitsansaugsystem
Typ Schnellkupplung von Sammelgefäß an Pumpe