Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Reagenzienflaschen mit Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- NS-Stopfen und gute chemische Beständigkeit für die Langzeitlagerung von Flüssigkeiten.
- Autoklavierbar bei 121 C gemäß DIN EN 285
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8.45 oz. |
| Farbe | Transparent |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.75 Zoll |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 20/Pk. |
| Sterilität | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Mehr anzeigen |