Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Reagenzienflaschen mit Stopfen
Description
- NS-Stopfen und gute chemische Beständigkeit für die Langzeitlagerung von Flüssigkeiten.
- Autoklavierbar bei 121 C gemäß DIN EN 285
Specifications
Specifications
| Fassungsvermögen | 3.38 Oz., 100 ml |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3,38 oz. |
| Farbe | Transparent |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 20/Pk. |
| Sterilität | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Öffnung | Eng |
| Show More |