Learn More
BRAND™ Ersatz-Dosierkanüle für Flaschenaufsatzdispenser
Artikelnummer. 10599012 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
5, 10 ml Dispensette™ organischer Flaschenaufsatzdispenser
BRAND seripettor Flaschenaufsatzspender
BRAND seripettor Pro Flaschenaufsatzspender
Länge (metrisch):
90 mm
120 mm
Farbe:
Gelb
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Länge (metrisch) Farbe Packungsgröße
10599012 BRAND seripettor Pro Flaschenaufsatzspender 90 mm Rot 1 Stück
10792931 5, 10 ml Dispensette™ organischer Flaschenaufsatzdispenser 90 mm Gelb 1 Stück
10675581 BRAND seripettor Pro Flaschenaufsatzspender 120 mm - 1 Stück
10665581 BRAND seripettor Pro Flaschenaufsatzspender 90 mm - 1 Stück
10442581 BRAND seripettor Flaschenaufsatzspender - - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10599012 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 707916
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatz-Entladungsröhren zur Verwendung mit seripettor™ / seripettor™ Professionelle Flaschenaufsatzspender.
Entladungsröhren für seripettor™ Die Beinhaltet Verschlusskappe, EPDM-Auslassventil und Dichtring:
  • Teilenummer: 704520 – Standardspitze, zur Verwendung mit 10- und 25-ml-Modellen
Entladungsrohr für seripettor™ Profi. Beinhaltet ein integriertes Auslassventil und eine Flachdichtung.
  • Teilenummer: 707915 – feine Spitze, zur Verwendung mit dem 2-ml-Modell
  • Teilenummer 707916 – Standardspitze, zur Verwendung mit dem 10-ml-Modell
  • Teilenummer 707918 – Standardspitze, zur Verwendung mit dem 25-ml-Modell
Entladungsrohradapter separat erhältlich
Entladungsrohr für seripettor™ Profi. Beinhaltet einen Luer-Lock-Anschluss für Mikrofilter
  • Teilenummer 707928 - zur Verwendung mit 2-, 10- und 25-ml-Modellen.
Entladungsrohradapter separat erhältlich. Nicht geeignet für HF und Peroxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ablassschlauch
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Serienabgabe
Zur Verwendung mit (Geräte) BRAND seripettor Pro Flaschenaufsatzspender
Enthält Integriertes Ventil
Spitzentyp Standard
Länge (angloamerikanisch) 3,54 in.
Länge (metrisch) 90 mm