Learn More
BRAND™ Ersatz-Dosierkanüle für Flaschenaufsatzdispenser
Artikelnummer. 10675581 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
5, 10 ml Dispensette™ organischer Flaschenaufsatzdispenser
BRAND seripettor Flaschenaufsatzspender
BRAND seripettor Pro Flaschenaufsatzspender
Länge (metrisch):
90 mm
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Farbe:
Gelb
Rot
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Länge (metrisch) Packungsgröße Farbe
10675581 BRAND seripettor Pro Flaschenaufsatzspender 120 mm 1 Stück -
10792931 5, 10 ml Dispensette™ organischer Flaschenaufsatzdispenser 90 mm 1 Stück Gelb
10599012 BRAND seripettor Pro Flaschenaufsatzspender 90 mm 1 Stück Rot
10665581 BRAND seripettor Pro Flaschenaufsatzspender 90 mm 1 Stück -
10442581 BRAND seripettor Flaschenaufsatzspender - 1 Stück -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10675581 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 707918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.35 €
    56.50 € / 1 Stück
    Sparen 6.85 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatz-Entladungsröhren zur Verwendung mit seripettor™ / seripettor™ Professionelle Flaschenaufsatzspender.
Entladungsröhren für seripettor™ Die Beinhaltet Verschlusskappe, EPDM-Auslassventil und Dichtring:
  • Teilenummer: 704520 – Standardspitze, zur Verwendung mit 10- und 25-ml-Modellen
Entladungsrohr für seripettor™ Profi. Beinhaltet ein integriertes Auslassventil und eine Flachdichtung.
  • Teilenummer: 707915 – feine Spitze, zur Verwendung mit dem 2-ml-Modell
  • Teilenummer 707916 – Standardspitze, zur Verwendung mit dem 10-ml-Modell
  • Teilenummer 707918 – Standardspitze, zur Verwendung mit dem 25-ml-Modell
Entladungsrohradapter separat erhältlich
Entladungsrohr für seripettor™ Profi. Beinhaltet einen Luer-Lock-Anschluss für Mikrofilter
  • Teilenummer 707928 - zur Verwendung mit 2-, 10- und 25-ml-Modellen.
Entladungsrohradapter separat erhältlich. Nicht geeignet für HF und Peroxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ersatz-Ablass-Röhrchen
Volumen (metrisch) 25, 50, 100 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Serienabgabe
Zur Verwendung mit (Geräte) BRAND seripettor Pro Flaschenaufsatzspender
Menge 1/Pckg.
Spitzentyp Dünne Spitze
Länge (metrisch) 120 mm