Learn More
BRAND™ Ersatz-Dosierkanüle für Flaschenaufsatzdispenser
Artikelnummer. 10792931 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0.5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser
25, 50, 100 ml Feine Spitze Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser
5, 10 ml Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser
5, 10 ml Dispensette™ organischer Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdispenser Seripettor™
Länge (metrisch):
90 mm
120 mm
Farbe:
Gelb
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10792931
Marke: BRAND™ 707936
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Präzisionsgeformt aus hochreinem, DiHEMDA- und oleamidfreiem, nativem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 1 bis 10 ml eignen sich optimal für die Arbeit mit der Mikroliterpipette Transferpette™ S 10 ml. Kompatibel mit Eppendorf™ Systemen.
  • Das Sichtfenster ermöglicht eine einfache Überprüfung des Priming
  • Beim Dispensieren schwingt der aufklappbare Schraubverschluss aus dem Weg.
  • Das Auslassventil mit Sicherheitskugel schließt, wenn das Auslassventil nicht montiert ist.
  • Mit oder ohne Rückführventil erhältlich
Zur Verwendung mit
  • 5 Dispensette™ III Flaschenaufsatzspender mit 10 ml Kapazität
  • 5, Dispensette™ III Organic Flaschenaufsatzspender mit 10 ml Kapazität
  • Dispensette™ Organic Flaschenaufsatzdispenser mit 25, 50 und 100 ml Kapazität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ablassschlauch
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Geräte) 5, 10 ml Dispensette™ organischer Flaschenaufsatzdispenser
Enthält Integriertes Ventil
Spitzentyp Standard
Länge (angloamerikanisch) 3,54 in.
Länge (metrisch) 90 mm