Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Probenfläschchen mit Schnappverschlüssen
Artikelnummer. p-4484648
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15771996 50 ml 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 15771996
Marke: BRANDTECH™ VITLAB™ 69194
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VITLAB Probenfläschchen aus Polypropylen mit Schnappverschlüssen
  • Schnappverschlüsse aus Polyethylen niedriger Dichte bieten eine sichere Abdichtung
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Farbe Clear
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Material Polypropylen
Vorgeschlitzt No
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Reusable
Volumen (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboranwendungen
Anzahl pro Packung 10/Pk.
Volumen (angloamerikanisch) 1.6 oz.
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Schnappverschluss
Menge 10er-Packung
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 97 mm
Konservierungsmittel No
Produkttyp Storage Vial with Cap