Learn More
VACUUBRAND™ COMPLETE SET KIT FOR SECOND VHC VHC
Artikelnummer. 12695640 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
BVC Flüssigkeitsansaugsystem
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
12695640 BVC Flüssigkeitsansaugsystem 1 Set
1 options
Artikelnummer. 12695640
Marke: VACUUBRAND™ 20699943
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzteile und Zubehör für VACUUBRAND BVC Flüssigkeitssaugsysteme
Die BVC Flüssigkeitsabsaugsysteme liefern kompakte und leise Lösungen für die Zellkulturarbeit. Sie ermöglichen ein flexibles Dekontaminationsprotokoll beim Autoklavieren oder Desinfizieren in der Flasche.
  • Zweite VHCPRO zur BVC-Flaschenabsaugung hinzufügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit BVC Flüssigkeitsansaugsystem
Typ Ergänzungskit Verbindungsstücke