Learn More
BRAND™ Transferpette™ S 8-/12-Kanal-Mehrkanalpipetten
Artikelnummer. 10161393 Alle ansehen Brand Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Genauigkeit:
±0,6 %
±0,8 %
± 1.6 %
Anzahl Kanäle:
8
12
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
30 bis 300 μl
5 bis 50 μl
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Code produit. Genauigkeit Anzahl Kanäle Volumen (metrisch) unitSize
10161393 ±0,8 % 8 5 bis 50 μl 1 Stück
10610794 ± 1.6 % 12 0,5 bis 10 μl 1 Stück
10571905 ±0,8 % 12 5 bis 50 μl 1 Stück
10446513 ±0,8 % 12 10 bis 100 μl 1 Stück
10796164 ±0,8 % 12 20 bis 200 μl 1 Stück
10406333 ±0,8 % 8 20 bis 200 μl -
10796354 ±0,6 % 12 30 bis 300 μl 1 Stück
7 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10161393
missing translation for 'mfr': BRAND™ 703706
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Regalhalter, Box mit Pipettenspitzen mit zwei Nachfülleinheiten, Set mit Ersatz-V-Ringen, Leistungszertifikat und ausführliche Bedienungsanleitung
Schützt mit einer innovativen, einhändigen Volumenregelung mit Arretierung gegen versehentliche Volumenänderungen Die BrandTech™ Transferpette™ S wird mit einem Leistungszertifikat, Betriebsanweisung, Regalhalterung, zwei Spitzenboxen, Reagenzien-Reservoir, einer Packung mit Ersatz-V-Ringen und einer einjährigen Garantie geliefert Patentierte, individuell austauschbare Spitzenkoni gewährleisten die einfache Reinigung im Labor.
Das Gerät verfügt über einen einhändig zu bedienenden Volumenregler mit Bremse für eine sichere Einstellung.
  • Mit einer zentralen Anordnung der Steuerungsknöpfe
  • Kurze, 12.5 mm-Kolbenschlaglänge
  • V-Ringe für ein Anbringen und Entfernen von Spitzen mit geringem Kraftaufwand
  • Volumenanzeige mit vier Stellen
  • Leicht
  • Einzeln entfernbare/ersetzbare, patentierte Spitzenkonusse
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Genauigkeit ±0,8 %
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie Transferpette™ S
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 5 bis 50 μl
Display Digital
Enthält Halter für Einlegeböden/Gestelle, Box mit Pipettenspitzen mit zwei Nachfülleinheiten, Set mit Ersatz-V-Ringen, Leistungszertifikat und ausführliche Gebrauchsanleitung
Hublänge (metrisch) 12.5 mm
Gewährleistung 1 Jahr
Abmessungen (L x B x H) 241.3 x 142.8 x 123.8 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 241.3 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.62 Zoll
Breite (metrisch) 142.8 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4.87 Zoll
Höhe (metrisch) 123.8 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.