Learn More
BRAND™ Transferpette™ S Einstellbare Einkanalpipette, Starterset
Artikelnummer. 10563815 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 1, 0.5 bis 10, 10 bis 100 μl
0.5 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1000 μl
100 bis 1000, 500 bis 5000, 1000 bis 10000 μl
2 bis 20, 20 bis 200, 100 bis 1000 μl
Enthält:
D-1, D-10, D-100 Pipetten mit einstellbarem Volumen, drei Befestigungen für Einlegeböden/Gestelle, drei befüllte Boxen mit Polypropylenspitzen
D-10, D-100, D-1000 Pipetten mit einstellbarem Volumen, drei Befestigungen für Einlegeböden/Gestelle, drei befüllte Boxen mit Polypropylenspitzen
D-20, D-200, D-1000 Pipetten mit einstellbarem Volumen, drei Befestigungen für Einlegeböden/Gestelle, drei befüllte Boxen mit Polypropylenspitzen
D1000, D5000, D10000 Pipetten mit einstellbarem Volumen, drei Befestigungen für Einlegeböden/Gestelle, drei befüllte Boxen mit Polypropylenspitzen
Typ:
Makro-Set
Mikro-Set
Mittelgroßes Set
Standard-Set
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Enthält Typ unitSize
10563815 0.5 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1000 μl D-10, D-100, D-1000 Pipetten mit einstellbarem Volumen, drei Befestigungen für Einlegeböden/Gestelle, drei befüllte Boxen mit Polypropylenspitzen Standard-Set 1 Stück
10179002 2 bis 20, 20 bis 200, 100 bis 1000 μl D-20, D-200, D-1000 Pipetten mit einstellbarem Volumen, drei Befestigungen für Einlegeböden/Gestelle, drei befüllte Boxen mit Polypropylenspitzen Mittelgroßes Set 1 Stück
10715883 100 bis 1000, 500 bis 5000, 1000 bis 10000 μl D1000, D5000, D10000 Pipetten mit einstellbarem Volumen, drei Befestigungen für Einlegeböden/Gestelle, drei befüllte Boxen mit Polypropylenspitzen Makro-Set 1 Stück
10161623 0.1 bis 1, 0.5 bis 10, 10 bis 100 μl D-1, D-10, D-100 Pipetten mit einstellbarem Volumen, drei Befestigungen für Einlegeböden/Gestelle, drei befüllte Boxen mit Polypropylenspitzen Mikro-Set 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10563815
Marke: BRAND™ 704793
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Inhalt des Sets:
  • Drei Pipetten mit einstellbarem Volumen
  • Drei Einlegeboden-/Gestellhalterungen
  • Drei gefüllte Boxen mit Spitzen aus Polypropylen
Die einfach mit einer Hand bedienbaren Geräte mit Easy Calibration™ Technologie zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, Präzision, maximale Vielseitigkeit und zuverlässige Leistung aus
  • Lieferbar als Standard-Set, Mikro-Set, Medium-Set und Makro-Set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit Laboratory
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Transferpette
Typ Standard-Set
Volumen (metrisch) 0.5 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1000 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anspruchsvolle Laboranwendungen
Enthält D-10, D-100, D-1000 Pipetten mit einstellbarem Volumen, drei Befestigungen für Einlegeböden/Gestelle, drei befüllte Boxen mit Polypropylenspitzen