Learn More
Descrizione
Includes
Regalhalterung, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Die Transferpette™ S verstellbare Einkanalpipette bietet eine robuste und dennoch leichte Konstruktion, einfache Verwendung mit einer Hand und hohe Genauigkeit und Präzision durch Easy Calibration™ Technologie für lange Zuverlässigkeit. Das Einkanal-Modell ist mit festem Volumen erhältlich, und das Volumen der digitalen Modelle reicht von 0.1 μl bis 10 ml.
- Zentraler Pipettierknopf mit optimaler Hublänge
- Verstellbare Bremse zu Einstellung des Volumenbereiches
- Gut sichtbare, vierstellige Volumenanzeige
- Kompatibel mit Universalspitzen (0.1 – 1 μl erfordern Nano-Cap-Spitzen)
- Mehrfach autoklavierbar bei 121 °C/250 °F(20 Min)
Warranty
3 Jahre Garantie
Specifica
Specifica
| Genauigkeit | ±2 % |
| Zertifizierung/Konformität | CE, IVD |
| Kompatible Spitzen | 0.1 bis 20 μl und 0.1 bis 1 μl Nano-cap™ Spitze |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | 0.1 μL to 20 μL and 0.1 μL to 1 μL Nano-Cap™ Tip |
| Modell | D-1 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Transferpette™ S |
| Typ | Einkanalpipette |
| Volumen (metrisch) | 0.1 bis 1 μl |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?