Learn More
BRAND™ Transferpette™ S verstellbare Einkanalpipetten
Artikelnummer. 10615643 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
0.1 bis 1 μl
0.1 bis 2.5 μl
1000 bis 10.000 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
5 bis 50 μl
Kompatible Spitzen:
0.1 bis 20 μl und 0.1 bis 1 μl Nano-cap™ Spitze
0.1 bis 20 μl, 0.5 bis 20 μl, 1 bis 50 μl, 0.5 bis 10 μl und 1 bis 20 μl
0.1 bis 20 μl-Spitze nano-cap™, 0.5 bis 20 μl-Ultramikro-Spitze, 0.1 bis 1 μl-Spitze Nano-cap™, 0.5 bis 10 μl-Spitze
0.5 bis 5 ml-Spitze
1 bis 10 ml-Spitze
2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze
2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze, 5 bis 200 μl-Spitze
2 biso 200&Mikro;L Spitze, 5 bis 300&Mikro;L tip, 2 bis 20&Mikro;L Spitze, 5 bis 100&Mikro;L Spitze
50 bis 1000 μl-Spitze, 50 bis 1250 μl-Spitze, 50 bis 1000 μl-Spitze
Schritten:
0.001 μl
0.002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,05 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Enthält:
Leistungszertifikat, Bedienungsanleitung, Befestigung für Einlegeböden und drei Jahre Garantie.
Regal- und Rackbefestigung, Bedienungsanleitung
Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen Schritten Enthält unitSize
10615643 100 bis 1000 μl 50 bis 1000 μl-Spitze, 50 bis 1250 μl-Spitze, 50 bis 1000 μl-Spitze 1 μl Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung 1 Stück
10208062 0.1 bis 1 μl 0.1 bis 20 μl und 0.1 bis 1 μl Nano-cap™ Spitze 0.001 μl Leistungszertifikat, Bedienungsanleitung, Befestigung für Einlegeböden und drei Jahre Garantie. 1 Stück
10474612 0,5 bis 10 μl 0.1 bis 20 μl-Spitze nano-cap™, 0.5 bis 20 μl-Ultramikro-Spitze, 0.1 bis 1 μl-Spitze Nano-cap™, 0.5 bis 10 μl-Spitze 0,01 μl Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung -
10208252 2 bis 20 μl 2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze 0,02 μl Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung 1 Stück
15428811 5 bis 50 μl 2 biso 200&Mikro;L Spitze, 5 bis 300&Mikro;L tip, 2 bis 20&Mikro;L Spitze, 5 bis 100&Mikro;L Spitze 0,05 μl Leistungszertifikat, Bedienungsanleitung, Befestigung für Einlegeböden und drei Jahre Garantie. 1 Stück
10720044 20 bis 200 μl 2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze, 5 bis 200 μl-Spitze 0,2 μl Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung -
10155862 500 bis 5000 μL 0.5 bis 5 ml-Spitze 5 μl Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung 1 Stück
11693219 0.1 bis 2.5 μl 0.1 bis 20 μl, 0.5 bis 20 μl, 1 bis 50 μl, 0.5 bis 10 μl und 1 bis 20 μl 0.002 μl Regal- und Rackbefestigung, Bedienungsanleitung 1 Stück
10218252 10 bis 100 μl 2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze 0,1 μl Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung 1 Stück
10054052 1000 bis 10.000 μl 1 bis 10 ml-Spitze 10 μl Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 10615643
Marke: BRAND™ 704780
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Regalhalterung, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Hohe Genauigkeit, Präzision, maximale Vielseitigkeit und zuverlässige Leistung durch Easy Calibration™ Technologie. Der BrandTrade™ Transferpette™ S Verstellbare Einkanalpipettierer gewährleistet eine einfache Anwendung mit einer Hand und verfügt über eine verstellbare Bremse zum Schutz vor unbeabsichtigten Volumenänderungen.
Die Transferpette™ S verstellbare Einkanalpipette bietet eine robuste und dennoch leichte Konstruktion, einfache Verwendung mit einer Hand und hohe Genauigkeit und Präzision durch Easy Calibration™ Technologie für lange Zuverlässigkeit. Das Einkanal-Modell ist mit festem Volumen erhältlich, und das Volumen der digitalen Modelle reicht von 0.1 μl bis 10 ml.
  • Zentraler Pipettierknopf mit optimaler Hublänge
  • Verstellbare Bremse zu Einstellung des Volumenbereiches
  • Gut sichtbare, vierstellige Volumenanzeige
  • Kompatibel mit Universalspitzen (0.1 – 1 μl erfordern Nano-Cap-Spitzen)
  • Mehrfach autoklavierbar bei 121 °C/250 °F(20 Min)
Garantie
3 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±0,6 %
Zertifizierung/Konformität CE, IVD
Kompatible Spitzen 50 bis 1000 μl-Spitze, 50 bis 1250 μl-Spitze, 50 bis 1000 μl-Spitze
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell D-1000
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Transferpette™ S
Typ Einkanalpipette
Volumen (metrisch) 100 bis 1000 μl
Display Digital
Fingerhandschuh Gebogen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anspruchsvolle Laboranwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 bis 1000 μl-Spitze, 50 bis 1250 μl-Spitze, 50 bis 1000 μl-Spitze
Enthält Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung
Schritten 1 μl
Gewährleistung 3 Jahre