Beschreibung
Beinhaltet
Regalhalterung, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Die Transferpette™ S verstellbare Einkanalpipette bietet eine robuste und dennoch leichte Konstruktion, einfache Verwendung mit einer Hand und hohe Genauigkeit und Präzision durch Easy Calibration™ Technologie für lange Zuverlässigkeit. Das Einkanal-Modell ist mit festem Volumen erhältlich, und das Volumen der digitalen Modelle reicht von 0.1 μl bis 10 ml.
- Zentraler Pipettierknopf mit optimaler Hublänge
- Verstellbare Bremse zu Einstellung des Volumenbereiches
- Gut sichtbare, vierstellige Volumenanzeige
- Kompatibel mit Universalspitzen (0.1 – 1 μl erfordern Nano-Cap-Spitzen)
- Mehrfach autoklavierbar bei 121 °C/250 °F(20 Min)
Garantie
3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,6 % |
| Zertifizierung/Konformität | CE, IVD |
| Kompatible Spitzen | 2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze, 5 bis 200 μl-Spitze |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 2 μL to 20 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip, 5 μL to 200 μL Tip |
| Modell | D-200 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Transferpette™ S |
| Typ | Einkanalpipette |
| Volumen (metrisch) | 20 bis 200 μl |
| Mehr anzeigen |