Learn More
BRAND™ Transferpette™ S verstellbare Einkanalpipetten
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
0.1 bis 1 μl
0.1 bis 2.5 μl
1000 bis 10.000 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
5 bis 50 μl
Kompatible Spitzen:
0.1 bis 20 μl und 0.1 bis 1 μl Nano-cap™ Spitze
0.1 bis 20 μl, 0.5 bis 20 μl, 1 bis 50 μl, 0.5 bis 10 μl und 1 bis 20 μl
0.1 bis 20 μl-Spitze nano-cap™, 0.5 bis 20 μl-Ultramikro-Spitze, 0.1 bis 1 μl-Spitze Nano-cap™, 0.5 bis 10 μl-Spitze
0.5 bis 5 ml-Spitze
1 bis 10 ml-Spitze
2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze
2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 2 bis 20 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze, 5 bis 200 μl-Spitze
2 biso 200&Mikro;L Spitze, 5 bis 300&Mikro;L tip, 2 bis 20&Mikro;L Spitze, 5 bis 100&Mikro;L Spitze
50 bis 1000 μl-Spitze, 50 bis 1250 μl-Spitze, 50 bis 1000 μl-Spitze
Schritten:
0.001 μl
0.002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,05 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Enthält:
Leistungszertifikat, Bedienungsanleitung, Befestigung für Einlegeböden und drei Jahre Garantie.
Regal- und Rackbefestigung, Bedienungsanleitung
Regalhalterung, Leistungszertifikat, Gebrauchsanleitung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Einlegeboden-/Gestellhalterung, Qualitätszertifikat, Gebrauchsanleitung
Die Transferpette™ S verstellbare Einkanalpipette bietet eine robuste und dennoch leichte Konstruktion, einfache Verwendung mit einer Hand und hohe Genauigkeit und Präzision durch Easy Calibration™ Technologie für lange Zuverlässigkeit. Das Einkanal-Modell ist mit festem Volumen erhältlich, und das Volumen der digitalen Modelle reicht von 0.1 μl bis 10 ml.
- Zentraler Pipettierknopf mit optimaler Hublänge
- Verstellbare Bremse zu Einstellung des Volumenbereiches
- Gut sichtbare, vierstellige Volumenanzeige
- Kompatibel mit Universalspitzen (0.1 – 1 μl erfordern Nano-Cap-Spitzen)
- Mehrfach autoklavierbar bei 121 °C/250 °F(20 Min)
Garantie
3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 1.4 % |
| Zertifizierung/Konformität | CE, IVD |
| Kompatible Spitzen | 0.1 bis 20 μl, 0.5 bis 20 μl, 1 bis 50 μl, 0.5 bis 10 μl und 1 bis 20 μl |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | Laboratory Applications |
| Modell | D-2.5 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Transferpette™ S |
| Typ | Einkanalpipette |
| Volumen (metrisch) | 0.1 bis 2.5 μl |
| Mehr anzeigen |