Learn More
BRAND™ Transferpette™ S Einkanalpipetten mit festem Volumen
Artikelnummer. 10165432 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Genauigkeit:
±0,6 %
±0,8 %
±1 %
Modell:
F10
F100
F1000
F20
F200
F25
F50
F500
Volumen (metrisch):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1000 μ l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Genauigkeit Modell Volumen (metrisch) unitSize
10165432 ±1 % F10 10 μl 1 Stück
10454442 ±0,8 % F50 50 μl 1 Stück
10319022 ±0,8 % F20 20 μl 1 Stück
10759463 ±0,8 % F25 25 μl 1 Stück
10695453 ±0,6 % F100 100 μl 1 Stück
10464442 ±0,6 % F200 200 μl 1 Stück
10308832 ±0,6 % F500 500 μl 1 Stück
10635463 ±0,6 % F1000 1000 μ l 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10165432
Marke: BRAND™ 704708
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Innovative und ergonomische Bedienung mit einer Hand. BrandTech™ Transferpette™ S Einkanalpipetten mit festem Volumen verfügen über eine robuste und dennoch leichte Konstruktion. Die Easy Calibration™ Technologie gewährleistet dauerhafte Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Präzision.
Das Gerät ist leichtgewichtig und verfügt über eine einhändige Volumenregelung.
  • Zentraler Pipettierknopf mit optimaler Hublänge
  • Einfache Wartung im Labor
  • Robust und leicht
  • Passend für Universalspitzen
  • Autoklavierbar bei 121 °C/250 °F für 20 Minuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, CE, IVD, Leistungszertifikat, individuelles Kalibrierzertifikat
Kompatible Spitzen 0.1 bis 20 μl Nano-cap™ Spitze, 0.5 bis 20 μl Ultramikro-Spitze, 0.5 bis 10 μl Spitze
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit 0.1 μL to 20 μL Nano-Cap™ Tip, 0.5 μL to 20 μL Ultra Micro Tip, 0.5 μL to 10 μL Tip
Modell F10
Anzahl Kanäle 1
Typ Pipette mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 10 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) 0.1 bis 20 μl Nano-cap™ Spitze, 0.5 bis 20 μl Ultramikro-Spitze, 0.5 bis 10 μl Spitze
Enthält Zentral angebrachter Pipettierknopf, Regalhalterung, 4-stellige Anzeige, dampfsterilisierbarer Schaft, Gebrauchsanleitung
Gewährleistung 3 Jahre