Learn More
BRAND™ Transferpette™ S Einkanalpipetten mit festem Volumen
Artikelnummer. 10695453 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Genauigkeit:
±0,6 %
±0,8 %
±1 %
Modell:
F10
F100
F1000
F20
F200
F25
F50
F500
Volumen (metrisch):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1000 μ l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10695453
Marke: BRAND™ 704738
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Innovative und ergonomische Bedienung mit einer Hand. BrandTech™ Transferpette™ S Einkanalpipetten mit festem Volumen verfügen über eine robuste und dennoch leichte Konstruktion. Die Easy Calibration™ Technologie gewährleistet dauerhafte Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Präzision.
Das Gerät ist leichtgewichtig und verfügt über eine einhändige Volumenregelung.
  • Zentraler Pipettierknopf mit optimaler Hublänge
  • Einfache Wartung im Labor
  • Robust und leicht
  • Passend für Universalspitzen
  • Autoklavierbar bei 121 °C/250 °F für 20 Minuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±0,6 %
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, CE, IVD, Leistungszertifikat, individuelles Kalibrierzertifikat
Kompatible Spitzen 2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip
Modell F100
Anzahl Kanäle 1
Typ Pipette mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 100 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 bis 200 μl-Spitze, 5 bis 300 μl-Spitze, 5 bis 100 μl-Spitze
Enthält Zentral angebrachter Pipettierknopf, Regalhalterung, 4-stellige Anzeige, dampfsterilisierbarer Schaft, Gebrauchsanleitung
Gewährleistung 3 Jahre