Learn More
BRAND™ Transferpettor™ Pipettenspitzen
Artikelnummer. 10018790 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 5 ml
100 bis 500 μl
2 bis 10 ml
200 bis 1000 μl
Länge (angloamerikanisch):
6.14 in.
6.14 Zoll
6,2 in.
Länge (metrisch):
15.6 cm
16 cm
Farbe:
Gelb
Grün
Orange
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10018790
Marke: BRAND™ 702860
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ohne Angabe
  • Wiederverwendbare Spitzen aus Polypropylen
  • Für BRAND Transferpettor Direktverdrängungspipetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Orange
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 2 bis 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipette Transferpettor™
Länge (angloamerikanisch) 6.14 Zoll
Länge (metrisch) 15.6 cm