Beschreibung
- Unterstützt für Präzision und Genauigkeit
- Für anspruchsvollste Pipettiervorgänge
- Transferpettoren arbeiten nach dem Prinzip der positiven Verdrängung, wobei der Kolben in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit steht
- Mit DE-M-Markierung
- Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DE-M |
| Material | HDPE |
| Typ | Seal Kit |
| Volumen (metrisch) | 100 bis 500 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 100 bis 500μl Transferpettor |
| Menge | 10/Pckg. |