Learn More
VACUUBRAND™ Absolutdruck-Vakuumcontroller
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
5,4 x 4,8 x 4,5 in. (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
6.3 x 11.5 x 11.5 cm
Enthält:
9 V-Lithium-Batterie, mit einstellbarem Sleeptimer, Messanzeige, Installationsstab, Bedienungsanleitung
Messanzeige, Installationsstab, Bedienungsanleitung
Druckbereich:
Obere Messgrenze: 1080 mbar, untere Messgrenze: 1 mbar
Obere Messgrenze: 1080 mbar/810 Torr, untere Messgrenze: 0,1 mbar/0,1 torr
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Messanzeige, Installationsstab, Bedienungsanleitung
Die Displays kombinieren digitale Anzeigen für Präzision und analoge Anzeigen für Trendanalysen.
- Vom Anwender wählbare Einheiten: torr, mbar oder Hektopascal (hPa)
- Alle Modelle können auf ISO 9000/GLP-Konformität kalibriert werden
- Mit kapazitiven Messumformern für gasunabhängige Messungen
- Messumformer bestehen aus Aluminiumoxidkeramik mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit und hervorragender Langzeitstabilität
- DVR2 arbeitet mit einer im Lieferumfang enthaltenen 9 V-Lithium-Batterie mit einstellbarem Sleep-Timer und eignet sich für zentrale Vakuumsysteme, Membran-Vakuumpumpen und Saugpumpen
- DVR2-Abmessungen: 2.5 x 4.5 x 4.5 in. (6.5 x 11.5 x 11.5 cm)
- DCP3000 + VSK3000 wird an eine serienmäßige 115 V-Wandsteckdose angeschlossen, misst bis zu 0.1 torr/mbar/hPa und verfügt über einen RS-232-Ausgang
Bestellinformation
DCP3000-Einheiten können mit zusätzlichen Messköpfen ausgestattet werden, um mehrere Anwendungen zu überwachen oder die Genauigkeit in der gesamten Atmosphäre bis in den Bereich 10–3 zu erhöhen. Weitere Informationen zur Bestellung erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific™ Ansprechpartner.
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Abmessungen (L x B x H) | 6.3 x 11.5 x 11.5 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrzweckgeräte für Laboranwendungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vakuumsysteme, Membranvakuumpumpen und Absauger |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4.5 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 11.5 cm |
| Enthält | 9 V-Lithium-Batterie, mit einstellbarem Sleeptimer, Messanzeige, Installationsstab, Bedienungsanleitung |
| Länge (angloamerikanisch) | 2.5 in. |
| Länge (metrisch) | 6.3 cm |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -10 bis 40 °C |
| Mehr anzeigen |