Beschreibung
- Die Erkennungsfunktion des Reglers reduziert anfängliche Fehlfunktionen, indem sie automatisch den ersten Siedepunkt bei der Verdampfung ermittelt.
- Die Steuerung behält die Zwei-Punkt-Steuerung der Vakuumpegel bei oder kann bis zu 10 mehrstufige Programme ausführen
- Mit Jogwheel-Bedienoberfläche und grafischer Leistungsanzeige
- Die bidirektionale RS-232-Schnittstelle ermöglicht die Prozessvalidierung oder die Steuerung von mehrstufigen Prozessen über Computer
- Vom Benutzer wählbare Einheiten: Torr, Millibar oder Hekto-Pascal
- Die Steuerung bietet die Bedienung in 27 verschiedenen Sprachen
- Hervorragend für Labore mit mehrsprachigen Mitarbeitern geeignet
- Die ·Vacuu-Bus-Schnittstelle ermöglicht die automatische Plug-and-Play-Erkennung und Konfiguration von Magnetvakuumventilen, Entlüftungsventilen, Kühlwasserventilen und externen Messumformern.
- Das Rückschlagventil schützt die geregelten Anwendungen vor Instabilitäten in der Vakuumleitung und potenziell kontaminierenden Dämpfen aus anderen Anwendungen in der Vakuumleitung.
- Einfach zu bedienen— Befestigen Sie die Anwendung an einem 10-mm-Anschluss (3/8 in.). Schlauchanschluss, anderen Schlauchanschluss an die Vakuumquelle anschließen
- Erhältlich zur Tischaufstellung oder mit Stativstange
Technische Daten:
- Messbereich: 1080 bis 0,1 mbar (810 bis 0,1 Torr)
- Vakuumregelbereich: Atmosphäre bis 0,1 mbar (Atmosphäre bis 0,1 Torr) abhängig von der Vakuumversorgung
- Kontrollverbindungen: 1 Steckdose für Netzteil oder Vario NT; 2 Vacuu-Bus-Anschlüsse (erweiterbar mit Y-Kabeln)
- Stromversorgung: 100 bis 240 V / 50–60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
| Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Modell | Tischversion |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 100/240 V |