Learn More
VACUUBRAND™ Aluminium-FKM Membran-Vakuumpumpe MV2 NT VARIO™
Artikelnummer. p-4484657 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Stromstärke:
2,5 A
Spannung:
200/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10862251
Marke: VACUUBRAND™ 20738100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kontinuierliches, ölfreies Pumpen nicht korrosiver Gase
  • Vierstufige Membranpumpen
  • Kontinuierliches, ölfreies Pumpen von Gasen
  • Flüsterleiser Betrieb mit extrem niedrigen Vibrationen und hoher Auslaufdichte
  • Gewebeverstärkte Doppelmembran
  • Automatische Anpassung des Vakuumniveaus zur Optimierung der Prozessbedingungen durch kontinuierliche Anpassung der Motordrehzahl
  • Kontaminationsfreies Pumpen, Absaugen
  • Hohe Durchflussrate auch nahe dem Endvakuum
  • Selbstregulierende Vakuumoptimierung während des gesamten Prozesses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 0.2 Torr
Regelung CVC 3000
PS 0,77 PS
Stromstärke 2,5 A
Enthält Manuell
Motordrehzahl 30 bis 2400 U/min
Zertifizierung/Konformität TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Material Aluminiumlegierung (Gehäuse und Pumpenkopf), FPM (Membran, Schläuche und Ventil)
Modell MV 2 NT VARIO
Geräuschpegel 45 dB (A)
Steckertyp CEE
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 41,6 lb.
Gewicht (metrisch) 18,8 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 1,9 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 9.64 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 243,84 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 12.79 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 325,12 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 9,25 in.
Gesamtbreite (metrisch) 236,22 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP20
Anzahl Pumpenköpfe 4
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Anwendungen Geltrockner
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 4
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 200/230 V
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis