Learn More
VACUUBRAND™ Drehschieber-Vakuumpumpe: Modell RZ9
Artikelnummer. 10394581 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Steckertyp Elektrische Anforderungen Frequenz Spannung unitSize
10394581 CEE 230 V, 50/60 Hz 50/60 Hz 230 V 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10394581
Marke: VACUUBRAND™ 20698140
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Von Grund auf für Laboranwendungen konzipiert
Entwickelt für die Anwendung, bei denen Membranpumpen keine ausreichende Vakuumtiefe bieten können. RZ9 verfügt über eine Saugleistung von 170 l/min und einen kleinen Flanschein- und -ausgang.
  • Doppelstufiges Design für ein Endvakuum von 1.5 x 10-3 Torr
  • Ruhig, klein und energieeffizient
  • Robust mit geringem Wartungsaufwand
Für Gefriertrockner, Tischzentrifugenkonzentratoren oder Verdunstungen von Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt bei niedriger Temperatur, Molekulardestillation, Schlenk-Apparaturen. Wie bei Drehschieberpumpen wird eine vorgeschaltete Kühlfalle für den Gebrauch in diesen Anwendungen benötigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
PS 0.5 hp
Stromstärke 2.6/2.7 A
Enthält GKF 1000i Kühlfalle, Ölnebelfilter, Ventil, T-Verbindung, Gasballast
Motordrehzahl 1500 bis 1800
Zertifizierung/Konformität UL
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Modell Gehäuse RZ9
Geräuschpegel 52 dBA
Steckertyp CEE
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 53.3 lb.
Gewicht (metrisch) 24.2 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 12 °C
Flussrate 5,2/6 CFM
Zur Verwendung mit Gefriertrockner, Tisch-Zentrifugalkonzentratoren und andere Niedertemperaturverdampfungen von Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt, Molekulardestillationen
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 9,1 in.
Gesamthöhe (metrisch) 23.2 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 18.1 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 46 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 5,9 in.
Schutzart Gehäuse 40
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V