Learn More
VACUUBRAND™ Drehschieber-Vakuumpumpen: Ölnebelfilter
Artikelnummer. 10292551 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Filterelement
Ölnebelfilter
Zur Verwendung mit:
RE/RZ 2, 2.5, 5, 6 Drehschieberpumpen
RE/RZ 8, 9, 16 Drehschieberpumpen
Ölnebelfilter für RZ 2.5 und RZ 6
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit unitSize
10292551 Ölnebelfilter RE/RZ 2, 2.5, 5, 6 Drehschieberpumpen 1 Stück
10590362 Filterelement Ölnebelfilter für RZ 2.5 und RZ 6 1 Stück
10485823 Ölnebelfilter RE/RZ 8, 9, 16 Drehschieberpumpen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10292551 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20698003
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ölnebelfilter und Ersatzteile dafür VACUUBRAND™ Drehschieber-Vakuumpumpen
  • Zur Verwendung mit VACUUBRAND™ Drehschieber-Vakuumpumpen
  • Ölnebelfilter „FO“ fangen bis zu 99 % des von der Pumpe erzeugten Ölnebels auf und tragen so zum Erhalt der Laborumgebung bei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit RE/RZ 2, 2.5, 5, 6 Drehschieberpumpen
Typ Ölnebelfilter