Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ PC3002 Selbsteinstellende Vakuumsysteme
Artikelnummer. 10593615 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Flussrate:
2.8 m3/Stunde
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10593615
Marke: VACUUBRAND™ 20733500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die ölfreien Systeme sind für eine um bis zu 30 % schnellere Verdunstung im Vergleich zu konventionellen elektronischen Vakuumreglern konzipiert
  • Zum Betrieb von Rotationsverdampfern und anderen Anwendungen mit minimaler Überwachung
  • Vakuumpumpe mit integrierter Lösungsmittelrückgewinnung
  • Die Vakuumsteuerung passt die Pumpgeschwindigkeit an, sodass keine Magnetventile oder Pumpenumschaltung erforderlich sind
  • Automatische Erkennung und Einhaltung der Siedepunktkurven, durchgehende Optimierung der Vakuumwerte
  • Aufrechterhaltung eines gleichbleibenden, hysteresefreien Vakuums auf einem einzelnen Sollwert
  • Bis zu zehn anwenderprogrammierte Mehrschrittprogramme für verschiedene Anwendungen einstellbar
  • Der bidirektionale Anschluss (Modellnr.: RS232) ermöglicht eine Prozessvalidierung sowie die Ausführung komplexer Pumpenprogramme
  • Deutlich geringerer Geräuschpegel und Membranverschleiß dank geringerer durchschnittlicher Pumpendrehzahl
  • Die Strömungswege sind aus korrosionsbeständigen Fluorpolymeren gefertigt, mit integriertem Gasballast
  • Endvakuum: 5 Torr (7 mbar), Saugleistung bei maximaler Drehzahl: 47 l/min (1.7 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 5 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast)
Regelung CVC 3000
PS 0.53 hp
Stromstärke 1.4A
Enthält Manuell
Motordrehzahl 30 bis 2400 U/min
Zertifizierung/Konformität TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Material ETFE-Kopfabdeckung, PTFE-Membran, ECTFE-Ventile, PTFE-Schläuche
Modell PC-3002 VARIO
Geräuschpegel 43 dBA
Steckertyp CEE
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 38.3 lb.
Gewicht (metrisch) 17.4 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 2.8 m3/Stunde
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 17.48 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 44.4 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16.4 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 41.9 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 9.56 Zoll
Gesamtbreite (metrisch) 258 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP40
Anzahl Pumpenköpfe 2
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Anwendungen Rotationsverdampfung
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 200/230 V