Learn More
VACUUBRAND™ VHCPro Systemzubehör – Pipettenspitzen-Adapter
Artikelnummer. 15469684 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
VHCPro
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15469684 VHCPro 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15469684
Marke: VACUUBRAND™ 20635679
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VACUUBRAND 8-Kanal-Pipettenspitzen-Adapter für VHCpro Handregler
  • Spitzenabwurf im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp 8-Kanal-Aspirator
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Schwarz/Weiß
Kanäle 8
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ansaugung aus Multiwellplatten
Zur Verwendung mit (Geräte) VHCPro
Enthält Nur 8-Kanal-Verteiler