Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Becher
Beschreibung
- Geeignet für alle Modelle
- Erhältlich in Glas, Edelstahl oder Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Becher |
| Kapazität (metrisch) | 600 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 20.28 oz. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultraschall-Tischreinigungsbad |
| Material | Glas |