Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Becher
Artikelnummer. 15338644
Change view
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
8.4 oz.
20.28 oz.
20.28 oz.
Kapazität (metrisch):
250 ml
600 mL
600 mL
Material:
Edelstahl
Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) Material unitSize
15338644 8.4 oz. 250 ml Glas 1 Stück
10041654 20.28 oz. 600 mL Edelstahl 1 Stück
15318644 20.28 oz. 600 mL Glas 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15338644
Marke: Branson Ultrasonics™ 000140001
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Bransonic Ultraschallbädern
  • Geeignet für alle Modelle
  • Erhältlich in Glas, Edelstahl oder Polypropylen
Spezifikation
Typ Becher
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8.4 oz.
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschall-Tischreinigungsbad
Material Glas