Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Becher
Zur Verwendung mit Bransonic Ultraschallbädern
11.85 € - 25.00 €
Spezifikation
Typ | Beaker |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15318644
|
Branson Ultrasonics™
000-140-004 |
20.28 oz. | 600 mL | Glas |
25.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15338644
|
Branson Ultrasonics™
000-140-001 |
8.4 oz. | 250 ml | Glas |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Geeignet für alle Modelle
- Erhältlich in Glas, Edelstahl oder Polypropylen
Spezifikation
Beaker | |
Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath |