Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Abdeckungen
Zur Verwendung mit Bransonic Reinigungsbädern
25.56 € - 58.95 €
Spezifikation
Typ | Lid |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Helps position beakers securely in bath |
Produktcode | Marke | Typ | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15308644
|
Branson Ultrasonics™
100-032-510 |
Tankdeckel | Kunststoff | Ultraschallbad, Modell 5800 |
58.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15368634
|
Branson Ultrasonics™
100-032-517 |
Giebelhaube | Kunststoff | Ultraschallbad, Modell 2800 |
36.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15358634
|
Branson Ultrasonics™
100-032-519 |
Giebelhaube | Kunststoff | Ultraschall-Tischreinigungsbad Modell 3800 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15378634
|
Branson Ultrasonics™
100-032-515 |
Giebelhaube | Kunststoff | Ultraschall-Tischreinigungsbad Modell 1800 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Bransonic Reinigungsbädern
- Edelstahldeckel
Spezifikation
Lid | |
Helps position beakers securely in bath |