Learn More
Branson Ultrasonics™ Zubehör für Bransonic™ Ultraschallreinigungsbad, Lochblechwanne
Beschreibung
Zur Verwendung mit Branson Ultraschallbädern
- Zubehör für Tisch-Ultraschallsysteme
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Perforiertes Tablett |
| Kapazität (metrisch) | 25 l |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5.5 gal. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultraschallbad, Modell 8800 |
| Material | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B x H) | 44,45 x 24,1 x 15,2 cm |