Learn More
Branson Ultrasonics™ Zubehör für Bransonic™ Ultraschallreinigungsbad, Lochblechwanne
Artikelnummer. 10796295
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,27 l
3,4 l
6,8 l
11,4 l
25 l
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallbad, Modell 1800
Ultraschallbad, Modell 2800
Ultraschallbad, Modell 3800
Ultraschallbad, Modell 5800
Ultraschallbad, Modell 8800
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10796295 2,27 l Ultraschallbad, Modell 1800 1 Stück
10745735 6,8 l Ultraschallbad, Modell 3800 1 Stück
10644175 3,4 l Ultraschallbad, Modell 2800 1 Stück
10633605 25 l Ultraschallbad, Modell 8800 1 Stück
10244584 11,4 l Ultraschallbad, Modell 5800 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10796295 Lieferant Branson Ultrasonics™ Lieferanten-Nr. 100410160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.40 €
    111.00 € / 1 Stück
    Sparen 44.40 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Branson Ultraschallbädern
  • Zubehör für Tisch-Ultraschallsysteme
Spezifikation
Typ Perforiertes Tablett
Kapazität (metrisch) 2,27 l
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 gal.
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallbad, Modell 1800
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 15 x 15,2 x 10,7 cm