Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschall-Säuberungsbadzubehör, Solid Insert Traysranson
Artikelnummer. 13493629
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.7 L
2.7 l
6.8 l
9.4 l
20.8 L
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallbad, Modell 1800
Ultraschallbad, Modell 2800
Ultraschallbad, Modell 3800
Ultraschallbad, Modell 5800
Ultraschallbad, Modell 8800
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
13493629 2.7 l Ultraschallbad, Modell 2800 1 Stück
15141615 2.7 L Ultraschallbad, Modell 1800 1 Stück
13423639 6.8 l Ultraschallbad, Modell 3800 1 Stück
13473639 9.4 l Ultraschallbad, Modell 5800 1 Stück
13403649 20.8 L Ultraschallbad, Modell 8800 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 13493629
Marke: Branson Ultrasonics™ 100410172
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solid tray for indirect cleaning method.
  • Solid tray for ultrasonic cleaners to prevent parts from touching tank bottom, also easily cleans discarded soil from solid tray
  • Also ideal for sample preparation
Spezifikation
Typ Stabiles Einsatztablett
Tiefe (angloamerikanisch) 3 in.
Kapazität (metrisch) 2.7 l
Kapazität (angloamerikanisch) 0.75 gal.
Tiefe (metrisch) 7.62 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallbad, Modell 2800
Enthält Integrierter Handgriff
Länge (angloamerikanisch) 7.5 in.
Länge (metrisch) 19.05 cm
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 19.05 x 8.89 cm
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Breite (metrisch) 8.89 cm