Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschall-Säuberungsbadzubehör, Solid Insert Traysranson
Artikelnummer. p-4704581
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.7 L
2.7 l
6.8 l
9.4 l
20.8 L
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallbad, Modell 1800
Ultraschallbad, Modell 2800
Ultraschallbad, Modell 3800
Ultraschallbad, Modell 5800
Ultraschallbad, Modell 8800
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15141615 2.7 L Ultraschallbad, Modell 1800 1 Stück
13493629 2.7 l Ultraschallbad, Modell 2800 1 Stück
13423639 6.8 l Ultraschallbad, Modell 3800 1 Stück
13473639 9.4 l Ultraschallbad, Modell 5800 1 Stück
13403649 20.8 L Ultraschallbad, Modell 8800 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15141615
Marke: Branson Ultrasonics™ 100410170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solid tray for indirect cleaning method.
  • Solid tray for ultrasonic cleaners to prevent parts from touching tank bottom, also easily cleans discarded soil from solid tray
  • Also ideal for sample preparation
Specifications
Typ Solid Insert Tray
Tiefe (angloamerikanisch) 3 in.
Kapazität (metrisch) 2.7 L
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 gal.
Tiefe (metrisch) 7.62 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallbad, Modell 1800
Enthält Built in handle
Länge (angloamerikanisch) 4,25 in.
Länge (metrisch) 10.79 cm
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 4.25 x 4.25 in. (10.79 x 10.79 cm)
Breite (angloamerikanisch) 4,25 in.
Breite (metrisch) 10.79 cm