Learn More
Branson Ultrasonics™ Durchlauf-Zelle aus nichtrostendem Stahl mit Rohreinbaukonfiguratin
Click to view available options
:
Kontinuierliche Durchflussbefestigung
Beschreibung
Kann zum Emulgieren, Dispergieren und Homogenisieren verwendet werden, indem eine Lösung durch eine Zone intensiver Ultraschallaktivität gepumpt wird.
- Der Verarbeitungsgrad wird durch Variation der Amplitude des Ultraschallhorns und der Flussrate gesteuert
- Einige Lösungen erfordern möglicherweise eine Umlaufkühlung, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden
- Verfügt über einen Kühlmantel, durch den eine geeignete Kühlflüssigkeit zirkulieren kann, um die Wärmeentwicklung während des erweiterten Betriebs zu verzögern
- Kann auch in einem geschlossenen System versiegelt werden, um bei der Arbeit mit infektiösen Materialien sterile Bedingungen zu gewährleisten und die Kontamination zu verhindern
- Gesamtabmessungen (Länge x Durchmesser): 12.7 x 9.65 cm (5 x 3.8 in.)
- Herstellung von Impfstoffen und Antigenen
- Emulgierung von nicht mischbaren Flüssigkeiten (mit oder ohne Tenside)
- Entfernung von Zellwänden
- Dispergieren von Metalloxiden in Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kontinuierliche Durchflussbefestigung |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3.8 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) | 9,65 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultraschall-Zelldesintegrator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Emulgieren, Dispergieren und Homogenisieren, indem eine Lösung durch eine Zone intensiver Ultraschallaktivität gepumpt wird |
| Enthält | Kühlmantel |
| Länge (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Länge (metrisch) | 12,7 cm |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 5 lbs. |
| Mehr anzeigen |