Learn More
Branson Ultrasonics™ Mikrospitzen für die Ultraschallgeräte SLPe, SLPt, 150E und 150T
Beschreibung
- Kann Volumen bis zu 100 ml verarbeiten
- Arbeitslänge: 4 Zoll
- Schalldichtes Gehäuse
Bestellinformation
Mit den 150 Watt-Einheiten wird eine 0.125 Zoll-Mikrotiterspitze geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | SLP-Mikrospitze |
| Volumenbereich (metrisch) | 10 bis 100 ml |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.25 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) | 0,63 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Länge (metrisch) | 10,16 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Verarbeitung von Proben bis zu Gefäßen mit kleinstem Durchmesser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SLPe, SLPt, 150E und 150T Sonifier™ |