Learn More
Aalborg™ BRASS FLOWMETER AIR 22L/M +VALVE +VALVE
Artikelnummer. 11756218
Ansicht ändern
Click to view available options
Luftstromrate:
22 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstromrate Packungsgröße
11756218 22 LPM 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11756218 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. ACRY010241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.45 €
    69.36 € / 1 Stück
    Sparen 45.09 €
    39% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026