Learn More
Witeg™ Korkbohrersets, Messing
Artikelnummer. 11807780
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
5 bis 11 mm
5 bis 18,75 mm
5 bis 26,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11807780 5 bis 18,75 mm 1 Stück
11887770 5 bis 11 mm 1 Stück
11897770 5 bis 26,25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11807780 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 7 414 303
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie das Witeg™ Korkbohrer-Set aus Messing für Ihre Bearbeitungszwecke.
  • Kork
  • Messing
Spezifikation
Produkttyp Korkbohrersatz
Außendurchmesser (metrisch) 5 bis 18,75 mm
Material Messing
Menge 12er-Packung