Learn More
Aalborg™ Strömungsmessgerät aus Messing
Artikelnummer. 11717799
Change view
Click to view available options
Flussratenbereich:
140 LPM
280 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussratenbereich unitSize
11717799 140 LPM 1 Stück
11737799 280 LPM 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11717799
Marke: Aalborg™ VIB3VAV0101STN
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese robusten Durchflussmesser aus Messing und Edelstahl bieten genaue und wirtschaftliche Lösungen für Messungen im mittleren Durchflussbereich. Der Aalborg™ Durchflussmesser aus Messing mit mittlerer Reichweite verfügt über einzigartige drehbare Skalen mit zwei direkten Messgraduierungen.
  • Robuste Kompaktbauweise
  • Drehbare Doppelskala für Luft und Wasser
  • Skalen für metrische und englische Systeme
  • Ausführungen für vertikalen Inline- oder Platteneinbau erhältlich
Spezifikation
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ± 5 %
Nenndruck 10,3 bar bei 93 °C
Flussratenbereich 140 LPM
Umfang Drehbar, direkt ablesbare , Luft- und Wasserwerte
Material der Dichtung Viton-A™ (Standard)
Temperatur (metrisch) 121 °C