Learn More
Aalborg™ Strömungsmessgerät aus Messing
Descrizione
- Robuste Kompaktbauweise
- Drehbare Doppelskala für Luft und Wasser
- Skalen für metrische und englische Systeme
- Ausführungen für vertikalen Inline- oder Platteneinbau erhältlich
Specifica
Specifica
| Typ | Durchflussmesser |
| Genauigkeit | ± 5 % |
| Nenndruck | 10,3 bar bei 93 °C |
| Flussratenbereich | 140 LPM |
| Umfang | Drehbar, direkt ablesbare , Luft- und Wasserwerte |
| Material der Dichtung | Viton-A™ (Standard) |
| Temperatur (metrisch) | 121 °C |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?